Documentos Principais
293792
Sigma-Aldrich
Methylthiomethyl p-tolyl sulfone
98%
Sinônimo(s):
Methylmercaptomethyl p-tolyl sulfone
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SO2CH2SCH3
Número CAS:
Peso molecular:
216.32
Beilstein:
2259685
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
pf
82-85 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSCS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)