Documentos Principais
293652
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-(2-hydroxy-1-propenyl)benzothiazolium chloride
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14ClNOS
Número CAS:
Peso molecular:
255.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
245 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC[n+]1c(\C=C(/C)O)sc2ccccc12
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)