Key Documents
292931
Sigma-Aldrich
Methyl 4-allyl-3,5-dioxo-1-cyclohexanecarboxylate
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH2C6H6(=O)2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
210.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
pf
128-132 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1CC(=O)C(CC=C)C(=O)C1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)