Documentos Principais
292680
Sigma-Aldrich
Methyl-β-D-glucopyranoside hemihydrate
99%
Sinônimo(s):
β-Methyl-D-glucoside, Methyl β-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O6 · 0.5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
203.19
Beilstein:
81567
Número CE:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D −32.6°, c = 1 in H2O
pf
111-113 °C (lit.)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)