Documentos Principais
292346
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propionate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H18O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
174.31
Beilstein:
1759717
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
95%
densidade
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
chave InChI
JCANPYOQOFSGFD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)