Documentos
291935
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoyl-(carbonyl-13C) chloride
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
FC6H413COCl
Número CAS:
Peso molecular:
159.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
índice de refração
n20/D 1.5316 (lit.)
densidade
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4H/i7+1
chave InChI
CZKLEJHVLCMVQR-CDYZYAPPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup