Documentos Principais
291447
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-1,5-cyclooctadiene
75%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
75%
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CCCC(C)=CCC1
Outras notas
remainder 1,6-dimethyl-1,5-cyclooctadiene
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)