Key Documents
291307
Sigma-Aldrich
4-Iodobutyl acetate
technical grade, 85%
Sinônimo(s):
1-Acetoxy-4-iodobutane
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2(CH2)4I
Número CAS:
Peso molecular:
242.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
85%
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
pb
94-95 °C/5.5 mmHg (lit.)
densidade
1.61 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCCCCI
InChI
1S/C6H11IO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
chave InChI
FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Iodobutyl acetate has been used in the preparation of:
  • tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
  • tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Phosphonium ionic liquids: design, synthesis and evaluation of biodegradability.
Atefi F, et al.
Green Chemistry, 11(10), 1595-1604 (2009)