Documentos Principais
290521
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorocinnamic acid
97%
Sinônimo(s):
3-(Pentafluorophenyl)-2-propenoic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6F5CH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
238.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
154-156 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)