Documentos Principais
289582
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-3-methylpyrazine
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
122.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.503 (lit.)
p.e.
57 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.987 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCc1nccnc1C
InChI
1S/C7H10N2/c1-3-7-6(2)8-4-5-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
LNIMMWYNSBZESE-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)