Documentos
289493
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
98%
Sinônimo(s):
2-Chlorobenzyl succinimidyl carbonate, Z(2-Cl)-OSu
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10ClNO5
Número CAS:
Peso molecular:
283.66
Beilstein:
3623238
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
pf
102-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O