Documentos Principais
289302
Sigma-Aldrich
Rubidium acetate
≥99.8% trace metals basis
Sinônimo(s):
Acetic acid rubidium salt
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2Rb
Número CAS:
Peso molecular:
146.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.8% trace metals basis
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
[Rb+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Rb/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
FOGKDYADEBOSPL-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Alana L Rister et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 30(2), 248-255 (2018-11-11)
Steroids represent an interesting class of small biomolecules due to their use as biomarkers and their status as scheduled drugs. Although the analysis of steroids is complicated by the potential for many isomers, ion mobility spectrometry (IMS) has previously shown