Documentos Principais
28894
Sigma-Aldrich
cis,cis-1,9-Cyclohexadecadiene
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H28
Número CAS:
Peso molecular:
220.39
Beilstein:
1363605
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0%
p.e.
115 °C/0.001 mmHg (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCC=CCCCCCCC=CCC1
InChI
1S/C16H28/c1-2-4-6-8-10-12-14-16-15-13-11-9-7-5-3-1/h1-2,15-16H,3-14H2/b2-1-,16-15-
chave InChI
QCSDLMPAQMQZOE-QSWGICILSA-N
Aplicação
1,9-Cyclohexadecadiene was used in the synthesis of muscone and exaltone.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of racemic muscone and cyclopentadecanone (exaltone) from 1, 9-cyclohexadecadiene.
Mookherjee BD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(22), 3266-3270 (1971)