Key Documents
288829
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzoyl chloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
184.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.567 (lit.)
pb
142-145 °C/20 mmHg (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Ethoxybenzoyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter