Documentos
288330
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydro-4,6,6-trimethyl-2H-pyran-2-one
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
140.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
pb
92-93 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(C)(C)OC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O2/c1-6-4-7(9)10-8(2,3)5-6/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
NHUXODGJQOPQHG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves