Documentos Principais
28691
Sigma-Aldrich
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
≥97.0%
Sinônimo(s):
trans-1,2-Dicyanocyclobutane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N2
Número CAS:
Peso molecular:
106.13
Beilstein:
3195052
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0%
pf
32-37 °C
cadeia de caracteres SMILES
N#C[C@@H]1CC[C@H]1C#N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)