Documentos Principais
286702
Sigma-Aldrich
Mevalonic lactone
97%
Sinônimo(s):
β-Hydroxy-β-methyl-δ-valerolactone, (±)-β-Hydroxy-β-methyl-δ-valerolactone, (±)-3-Hydroxy-3-methyl δ-valerolactone, (±)-Mevalolactone, (±)-Mevalonic acid lactone, (±)-Mevalonolactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
130.14
Beilstein:
80960
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
p.e.
145-150 °C/5 mmHg (lit.)
pf
28 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(O)CCOC(=O)C1
Outras notas
Contains mevalonic acid
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)