Documentos Principais
286125
Sigma-Aldrich
20α-Hydroxycholesterol
98%
Sinônimo(s):
5-Cholestene-3β,20α-diol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H46O2
Número CAS:
Peso molecular:
402.65
Número MDL:
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(2)7-6-14-27(5,29)24-11-10-22-21-9-8-19-17-20(28)12-15-25(19,3)23(21)13-16-26(22,24)4/h8,18,20-24,28-29H,6-7,9-17H2,1-5H3/t20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
chave InChI
MCKLJFJEQRYRQT-APGJSSKUSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)