Key Documents
285927
Sigma-Aldrich
L(−)-Galactose
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
1724622
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Luke L Lairson et al.
Nature chemical biology, 2(12), 724-728 (2006-10-24)
Despite their unparalleled catalytic prowess and environmental compatibility, enzymes have yet to see widespread application in synthetic chemistry. This lack of application and the resulting underuse of their enormous potential stems not only from a wariness about aqueous biological catalysis