Documentos Principais
285730
Sigma-Aldrich
Ellipticine
97%
Sinônimo(s):
5,11-Dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
246.31
Beilstein:
221300
Número CE:
Número MDL:
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c2ccncc2c(C)c3c4ccccc4[nH]c13
InChI
1S/C17H14N2/c1-10-14-9-18-8-7-12(14)11(2)17-16(10)13-5-3-4-6-15(13)19-17/h3-9,19H,1-2H3
chave InChI
CTSPAMFJBXKSOY-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)