Documentos Principais
28556
Sigma-Aldrich
Dichloro(3-cyanopropyl)methylsilane
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
(3-Cyanopropyl)dichloro-methylsilane, (3-Cyanopropyl)methyl-dichlorosilane, 4-(Methyldichlorosilyl)butyronitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9Cl2NSi
Número CAS:
Peso molecular:
182.12
Beilstein:
1750770
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.458
pb
79 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.150 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](Cl)(Cl)CCCC#N
InChI
1S/C5H9Cl2NSi/c1-9(6,7)5-3-2-4-8/h2-3,5H2,1H3
chave InChI
UIFBMBZYGZSWQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)