Documentos Principais
285552
Sigma-Aldrich
Dibucaine hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)-4-quinolinecarboxamide hydrochloride, Cinchocaine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H29N3O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
379.92
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
pf
99-101 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
chave InChI
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent, long-acting local anesthetic
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)