Documentos Principais
285064
Sigma-Aldrich
Methyl δ-aminolevulinate hydrochloride
95%
Sinônimo(s):
5-Amino-4-oxopentanoic acid methyl ester, 5-Aminolevulinic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
181.62
Número CE:
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
95%
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)CCC(=O)CN
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)3-2-5(8)4-7;/h2-4,7H2,1H3;1H
chave InChI
UJYSYPVQHFNBML-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)