Documentos Principais
28452
Sigma-Aldrich
Isopropyl cyanoacetate
≥98.0%
About This Item
Fórmula linear:
NCCH2COOCH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
127.14
Beilstein:
1756014
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0%
índice de refração
n20/D 1.416
p.e.
207 °C (lit.)
densidade
1.013 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H9NO2/c1-5(2)9-6(8)3-4-7/h5H,3H2,1-2H3
chave InChI
BESQLCCRQYTQQI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Isopropyl cyanoacetate was used in the synthesis of 3-substituted coumarins by undergoing Knöevenagel reactions with aldehydes and ketones.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Use of isopropyl alcohol as a solvent in Ti (O-i-Pr)4 catalyzed Knoevenagel reactions.
Tetrahedron, 61(33), 7981-7985 (2005)
Artigos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.