Ensaio
99%
forma
solid
solubilidade
DMSO: soluble 2 mg/mL, clear, yellow to orange
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc([N+]([O-])=O)c2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H8N2O4/c19-17(20)13-8-14(18(21)22)12-7-5-10-3-1-2-9-4-6-11(13)16(12)15(9)10/h1-8H
chave InChI
KTNUVDBUEAQUON-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- modification of the umu-assay (ISO 13829) to assess the cytotoxic potential of toxins
- in vitro synthesis of 1,N6-etheno-2′-deoxyadenosine and 1,N2-etheno-2′-deoxyguanosine
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3