Documentos Principais
284238
Sigma-Aldrich
1,2,3-Heptanetriol
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH(OH)CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Beilstein:
1737083
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensaio
98%
pf
52-55 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-3-4-6(9)7(10)5-8/h6-10H,2-5H2,1H3
chave InChI
HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)