Documentos Principais
284084
Sigma-Aldrich
γ-Carboxy-L-glutamic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9NO6
Número CAS:
Peso molecular:
191.14
Beilstein:
2417114
Número MDL:
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)