Documentos Principais
283703
Sigma-Aldrich
3-Methoxythietane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8OS
Número CAS:
Peso molecular:
104.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
41100000
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
COC1CSC1
InChI
1S/C4H8OS/c1-5-4-2-6-3-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
RTZXOYWQMBKWJN-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)