Documentos Principais
283584
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzonitrile
96%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H4CN
Número CAS:
Peso molecular:
147.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
p.e.
241-244 °C (lit.)
densidade
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1cccc(c1)C#N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)