Documentos Principais
283274
Sigma-Aldrich
trans-10,11-Dibromodibenzosuberone
97%
Sinônimo(s):
10,11-Dibromo-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10Br2O
Número CAS:
Peso molecular:
366.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
213 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[C@@H]1[C@@H](Br)c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)