Documentos Principais
28270
Sigma-Aldrich
Curing Agent C
≥95.0% (NT)
Sinônimo(s):
p-Toluenesulfonic acid morpholine salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O3S · C4H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
259.32
Beilstein:
4042738
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0% (NT)
pf
123-126 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCN1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C4H9NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-3-6-4-2-5-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);5H,1-4H2
chave InChI
LYWVNPSVLAFTFX-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Effective additive to reduce checking during hardening of paint films.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
G. Swift et al.
Offic. Dig., Federation Paint & VarnishProd. Clubs, 29, 664-664 (1957)