Documentos Principais
282529
Sigma-Aldrich
4-Chloro-L-phenylalanine
98%
Sinônimo(s):
L-PCPA
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
199.63
Beilstein:
2416150
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D -25°, c = 0.5% in H2O
pf
263 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
chave InChI
NIGWMJHCCYYCSF-QMMMGPOBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tryptophan hydroxylase inhibitor.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)