282294
Methyl heptafluorobutyrate
99%
Sinônimo(s):
Methyl perfluorobutyrate
About This Item
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.293 (lit.)
pb
80-81 °C (lit.)
densidade
1.472 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter