Documentos Principais
282154
Sigma-Aldrich
3-(2-Thienyl)-L-alanine
98%
Sinônimo(s):
(S)-α-Amino-2-thiophenepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(2-thienyl)propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
171.22
Beilstein:
82872
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −29.4°, c = 1 in H2O
pf
255-263 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)/t6-/m0/s1
chave InChI
WTOFYLAWDLQMBZ-LURJTMIESA-N
Descrição geral
Unusual α-amino acid.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)