Documentos Principais
281786
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2,2-dimethyloxirane
97%
Sinônimo(s):
1,2-Epoxy-1-methoxy-2-methylpropane, 2,2-Dimethyl-3-methoxyoxirane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Beilstein:
102777
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
COC1OC1(C)C
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)