Documentos Principais
281174
Sigma-Aldrich
Cobalt
wire, diam. 0.5 mm, 99.995%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Co
Número CAS:
Peso molecular:
58.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
99.995%
Formulário
wire
resistividade
6.24 μΩ-cm, 20°C
Diâmetro
0.5 mm
p.e.
2900 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
chave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)