Documentos Principais
280356
Sigma-Aldrich
2-Bromotetradecanoic acid
98%
Sinônimo(s):
2-Bromomyristic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11CHBrCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
307.27
Beilstein:
1781090
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C14H27BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(15)14(16)17/h13H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
chave InChI
GBBKJNDQLLKTCX-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)