Documentos
280313
Sigma-Aldrich
N,N-Bis(p-tolylsulfonylmethyl)ethylamine
96%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3C6H4SO2CH2)2NC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
381.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
96%
pf
110-115 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)CS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2