Documentos
280291
Sigma-Aldrich
Barium selenite
About This Item
Fórmula linear:
BaSeO3
Número CAS:
Peso molecular:
268.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].[O-][Se]([O-])=O