Documentos Principais
279927
Sigma-Aldrich
(1R,5S)-(+)-2-Oxabicyclo[3.3.0]oct-6-en-3-one
99%
Sinônimo(s):
(1R,5S)-2-Oxabicyclo[3.3.0]oct-6-en-3-one, (3aS,6aR)-3,3a,6,6a-Tetrahydro-2H-1-oxapentalen-2-one, (3aS,6aR)-3,3a,6,6a-Tetrahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +102.5°, c = 1 in methanol
pf
45-48 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C[C@H]2C=CC[C@H]2O1
Aplicação
Building block for the synthesis of carbocyclic nucleosides.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Akella, L.B. Vince, R.
Tetrahedron, 52, 8407-8407 (1996)
Hagai Tavori et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7504-7509 (2008-06-24)
Paraoxonase1 (PON1) is a HDL bound enzyme and many of the anti-atherogenic properties of HDL are attributed to PON1. The enzyme precise mechanism of protective action and its endogenous substrate remain elusive. PON1 hydrolyzes organophosphates, arylesters and lactones, whereas the