Documentos Principais
279625
Sigma-Aldrich
2-Acetoxy-3-butenenitrile
98%
Sinônimo(s):
Acrolein cyanohydrin acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH(OCOCH3)CN
Número CAS:
Peso molecular:
125.13
Beilstein:
1703025
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
p.e.
73-75 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC(C=C)C#N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
169.7 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)