Documentos Principais
277975
Sigma-Aldrich
Butyldiisopropoxyborane
98%
Sinônimo(s):
Diisopropyl butylboronate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3B[OCH(CH3)2]2
Número CAS:
Peso molecular:
186.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.395 (lit.)
p.e.
145-147 °C/746 mmHg (lit.)
densidade
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C10H23BO2/c1-6-7-8-11(12-9(2)3)13-10(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3
chave InChI
QNRNUKUCUSOJKW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Potential derivatizing agent for difunctional compounds for GC and GC-MS analysis.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aldrichimica Acta, 18, 80-80 (1985)