Documentos Principais
277886
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3,5-diamino-2-pyrazinecarboxamide
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6ClN5O
Número CAS:
Peso molecular:
187.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
solid
pf
219-221 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C5H6ClN5O/c6-2-4(8)11-3(7)1(10-2)5(9)12/h(H2,9,12)(H4,7,8,11)
chave InChI
UYTQEWLAYXCJEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Diego Alvarez de la Rosa et al.
The Journal of general physiology, 124(4), 395-407 (2004-09-29)
The serum and glucocorticoid induced kinase 1 (SGK1) participates in the regulation of sodium reabsorption in the distal segment of the renal tubule, where it may modify the function of the epithelial sodium channel (ENaC). The molecular mechanism underlying SGK1