Documentos Principais
277657
Sigma-Aldrich
Bis[(trimethylsilyl)tributyl]stannyl phosphate
97%
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3SiO]2P(O)OSn[(CH2)3CH3]3
Número CAS:
Peso molecular:
531.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OP(=O)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19O4PSi2.3C4H9.Sn/c1-12(2,3)9-11(7,8)10-13(4,5)6;3*1-3-4-2;/h1-6H3,(H,7,8);3*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+1/p-1
chave InChI
ASQKAZSYRUOBEU-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
For the preparation of unesterified acyl or sugar phosphates under mild conditions.[1]
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aldrichimica Acta, 17, 75-75 (1984)