Documentos Principais
277479
Sigma-Aldrich
2-Phenylbutyrophenone
98%
Sinônimo(s):
1,2-Diphenyl-1-butanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16O
Número CAS:
Peso molecular:
224.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)