Documentos Principais
277401
Sigma-Aldrich
1-Phenylethyl propionate
98%
Sinônimo(s):
Styrallyl propionate
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CO2CH(CH3)C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
p.e.
91-92 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OC(C)c1ccccc1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)