Documentos Principais
277010
Sigma-Aldrich
Triphenylmethanesulfenamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3CSNH2
Número CAS:
Peso molecular:
291.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
128-130 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17NS/c20-21-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,20H2
chave InChI
PIDYQAYNSQSDQY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for the mild, reductive amination of carbonyl compounds.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)