Documentos Principais
276898
Sigma-Aldrich
6-Amino-2,4-dihydroxy-5-nitrosopyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
156.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(O)nc(O)c1N=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)