Documentos Principais
275832
Sigma-Aldrich
Tributyltin fluoride polymer
Sinônimo(s):
Tributylfluorotin polymer
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3CH2CH2CH2)3SnF]n
Número CAS:
Beilstein:
4125568
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pf
269-271 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](F)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.F.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;
chave InChI
UQRCQRWRPUCTNV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for the selective desilylation of bis(silyl) enol ethers.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
H. Urabe et al.
Tetrahedron Letters, 24, 5001-5001 (1983)