Documentos Principais
275387
Sigma-Aldrich
3-Fluorothiophenol
95%
Sinônimo(s):
3-Fluorobenzenethiol
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4SH
Número CAS:
Peso molecular:
128.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
p.e.
170 °C (lit.)
densidade
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(S)c1
InChI
1S/C6H5FS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
chave InChI
ZDEUGINAVLMAET-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Fluorothiophenol was used in the synthesis of dibenzo[bc,fg]dithiapentalene.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
An efficient protocol for synthesizing dibenzodithiapentalenes.
Tetrahedron Letters, 52(31), 4045-4047 (2011)
Javier Campanini-Salinas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-22)
A rapid emergence of resistant bacteria is occurring worldwide, endangering the efficacy of antibiotics and reducing the therapeutic arsenal available for treatment of infectious diseases. In the present study, we developed a new class of compounds with antibacterial activity obtained